Learn More
Cadence Science™ Einmal-Kanüle für die Tierfütterung, Kunststoff (PTFE)
Für kritische Anwendungen, die sterile, flexible Einwegnadeln erfordern
Marke:  Cadence Science™ 9924
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17614825
  • 665.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ungiftig, nicht-pyrogen
  • PTFE-Schläuche sind flexibel und weicher als andere Schlauchtypen.
  • Geringe Reibung zum Schutz empfindlicher Organe
  • Durchscheinend zur einfachen Bestätigung der Reagenzienabgabe
  • Luer-Anschlüsse aus Kunststoff; weiche Silikonspitzen
  • Steril, verpackt in Beuteln
  • Fünf Nadeln pro Beutel, 20 Beutel pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
Soft, Flexible Animal Feeding Needle
Ja
18G
3 in.
0.078 in.
PTFE
For critical applications requiring sterile, flexible, single use feeding needles
Steril
0.75 cm
0.02 cm