Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 2 warngelben Türen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konform mit DIN EN16121/16122
Außentiefe (metrisch) 520 mm
Innentiefe (metrisch) 493 mm
Material Stahl
Produkttyp Chemikalienschrank
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produkte 13
Produktcode Marke Konfiguration Außenhöhe (metrisch) Außenbreite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konfiguration Außenhöhe (metrisch) Außenbreite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985046
Unterlagen ansehen
asecos™
3053104030534
2 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) 1105 mm 810 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15905056
Unterlagen ansehen
asecos™
3053104030536
2 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) 1105 mm 810 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15955056
Unterlagen ansehen
asecos™
3053104030541
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) 1105 mm 810 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15974646
Unterlagen ansehen
asecos™
3049304030498
2 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) 1105 mm 1055 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15994646
Unterlagen ansehen
asecos™
3049304030500
2 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) 1105 mm 1055 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15964656
Unterlagen ansehen
asecos™
3049304030507
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) 1105 mm 1055 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15914856
Unterlagen ansehen
asecos™
3049604030508
3 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) 1950 mm 1055 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15934856
Unterlagen ansehen
asecos™
3049604030510
3 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) 1950 mm 1055 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15994856
Unterlagen ansehen
asecos™
3049604030516
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) 1950 mm 1055 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15925166
Unterlagen ansehen
asecos™
3053304030542
3 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) 1950 mm 810 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15945166
Unterlagen ansehen
asecos™
3053304030544
3 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) 1950 mm 810 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15985166
Unterlagen ansehen
asecos™
3053304030548
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) 1950 mm 810 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15905176
Unterlagen ansehen
asecos™
3053304030550
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) 1950 mm 810 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122
493 mm
Chemikalienschrank
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
pulverbeschichtet struktur
520 mm
Stahl
Festes Fenster
2
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 2 warngelben Türen