Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 2 warngelben Türen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  asecos™ 3049304030507
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15964656
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122
520 mm
493 x 996 x 990 mm
Festes Fenster
1105 mm
CS.110.105.WDFW
3
pulverbeschichtet struktur
1055 mm
Anthrazitgrau, Warngelb
Chemikalienschrank
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
493 mm
520 x 1055 x 1105 mm
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
990 mm
2
Ausziehbar
102,50 kg
996 mm
Stahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 2 warngelben Türen > Höhe: 1.105,00 mm; Breite: 1055,00 mm; 3 Auszugswannen (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)