Learn More
Wheaton™ Modularer Rollerkulturapparat Modell C mit Untenantrieb
Marke:  Wheaton™ WRBMR5090-C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13433896
  • 22410.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,25 bis 8,1 U/min
100/240 V
35 W
50/60 Hz
179 cm
C-Modell
80 % bis 31 °C
Je 1
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
10°bis 40 °C
CE, CSA, UL
63 cm
76 cm
Für Labor-, Pilotanlagen- und Produktionszellkulturinstallationen
9 Decks
17,7 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Wheaton™ Modularer Rollerkulturapparat Modell C mit Untenantrieb > Anzahl an Positionen: 45