Learn More
Wheaton™ Modularer Rollerkulturapparat Modell C mit Untenantrieb
6960.00 CHF - 22410.00 CHF
Spezifikation
Drehzahlbereich | 0,25 bis 8,1 U/min |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W |
Spannung | 100/240 V |
Temperaturbereich (metrisch) | 10°bis 40 °C |
Wirkleistung | 35 W |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15204568
|
Wheaton™
WSBMR5050-C |
5 Decks |
13935.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13433896
|
Wheaton™
WRBMR5090-C |
9 Decks |
22410.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15214467
|
Wheaton™
WSBMR5010-C |
1 Deck |
6960.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
0,25 bis 8,1 U/min | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
Für Labor-, Pilotanlagen- und Produktionszellkulturinstallationen | |
Je 1 |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
10°bis 40 °C | |
CE, CSA, UL | |
C-Modell | |
80 % bis 31 °C | |
17,7 cm |