Learn More
BICASA C-Frame Series Table Workstation
C-Frame Series Table Workstation with 20 mm thick HPL countertop and polyurethane powder coating silver color frame.
1270.00 CHF - 2150.00 CHF
Spezifikation
Einstellbar (Höhe) Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität EN 13150
Rahmentyp C-Frame
Tragkraft (angloamerikanisch) 882 lb.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17467403
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.0900.750.750.HPL
750 x 900 x 750 mm
1370.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17477403
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.0900.750.880.HPL
750 x 900 x 880 mm
1270.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17487403
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.0900.900.880.HPL
900 x 900 x 880 mm
1370.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17497403
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.1200.750.750.HPL
750 x 1200 x 750 mm
1490.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17407413
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.1200.750.880.HPL
750 x 1200 x 880 mm
1520.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17417413
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.1200.900.880.HPL
900 x 1200 x 880 mm
1660.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17427413
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.1500.750.750.HPL
750 x 1500 x 750 mm
1710.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17437413
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.1500.750.880.HPL
750 x 1500 x 880 mm
1675.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17447413
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.1500.900.880.HPL
900 x 1500 x 880 mm
1910.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17457413
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.1800.750.750.HPL
750 x 1800 x 750 mm
1855.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17467413
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.1800.750.880.HPL
750 x 1800 x 880 mm
1885.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17477413
Unterlagen ansehen
BICASA
TN.1800.900.880.HPL
900 x 1800 x 880 mm
2150.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Table Workstation C-Frame Series
  • Steel tubular dismountable frame with horizontal cross-bar and C-shaped supports
    • Light Gray matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Fire-retardant particleboard 19 mm thick modesty panel
    • Light Gray color (2 decorative)
  • EN 13150:2001 and BRG 234/09.06 certified
  • With C-shaped uprights and levelling feet
  • Max load capacity (uniformly distributed): 400 kg
  • HPL countertop, pastel gray color (2 decorative) with black core
Spezifikation
Spezifikation
Nein
EN 13150
882 lb.
HPL
Nein
Stahl
Nicht autoklavierbar
C-Frame
400 kg
Polyurethanpulverbeschichtung
Hellgrau
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BICASA C-Frame Series Table Workstation