Learn More
BICASA C-Frame Series Table Workstation
C-Frame Series Table Workstation with 20 mm thick HPL countertop and polyurethane powder coating silver color frame.
Marke: BICASA TN.0900.750.750.HPL
Beschreibung
- Tischarbeitsstation der C-Frame Serie
- Abnehmbarer Stahlrohrrahmen mit horizontalem Träger und C-förmigen Stützen
- Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
- Knieblende aus einer flammhemmenden 19 mm dicken Spanplatte
- Hellgrau (2 dekorative Farben)
- Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
- Mit C-förmigen Stützen und Nivellierfüßen
- Max. Belastbarkeit (gleichmäßig verteilt): 400 kg
- HPL-Arbeitsplatte, Farbe: Pastellgrau (2 Dekor) mit schwarzem Kern
Spezifikation
Hellgrau | |
Nicht autoklavierbar | |
750 x 900 x 750 mm | |
882 lb. | |
HPL | |
Nein |
Nein | |
EN 13150 | |
C-Frame | |
400 kg | |
Polyurethanpulverbeschichtung | |
Stahl |