Learn More
Fisherbrand™ Gasbunsenbrenner mit T-Verbindungsstück, naturfarben
Erreicht Temperaturen von ca. 900 °C mit Butanstutzen und ca. 1000 °C bei Erdgasstutzen.
24.55 CHF - 31.55 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Bunsenbrenner |
---|---|
Enthält | Tétine-Verbinder |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gastyp | Außendurchmesser (metrisch) Einlass | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gastyp | Außendurchmesser (metrisch) Einlass | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11789767
|
Fisherbrand™
4006/1BIO |
Verbraucht 144 l/h | Butan, Propan, Flüssiggas | 13 mm |
24.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11779767
|
Fisherbrand™
4006/2BIO/M |
Verbraucht 107 l/h | Erdgas, Methan | 9 mm |
30.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11749777
|
Fisherbrand™
4014/1 |
Verbraucht 24 l/h | Butan, Propan, Flüssiggas | 5 mm |
31.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Verchromter Stahlbrenner
- Sockel aus Gusseisen
- Gasregelung über Nadelventil
- Zur Verwendung mit Erdgas oder Butan/Propan
Spezifikation
Bunsenbrenner | |
Tétine-Verbinder | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gasbunsenbrenner mit T-Verbindungsstück, naturfarben