Learn More
Fisherbrand™ Gasbunsenbrenner mit T-Verbindungsstück, naturfarben
Erreicht Temperaturen von ca. 900 °C mit Butanstutzen und ca. 1000 °C bei Erdgasstutzen.
Marke:  Fisherbrand™ 4006/2BIO/M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11779767
  • 30.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verchromter Stahlbrenner
  • Sockel aus Gusseisen
  • Gasregelung über Nadelventil
  • Zur Verwendung mit Erdgas oder Butan/Propan
Spezifikation
Spezifikation
Bunsenbrenner
Verbraucht 107 l/h
9 mm
145mm
Je 1
Erdgas, Methan
13 mm
Tétine-Verbinder
Tétine-Verbinder
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gasbunsenbrenner mit T-Verbindungsstück, naturfarben > Höhe: 145 mm