Learn More
Fisherbrand™ Gasbunsenbrenner mit T-Verbindungsstück, naturfarben
Erreicht Temperaturen von ca. 900 °C mit Butanstutzen und ca. 1000 °C bei Erdgasstutzen.
Marke:  Fisherbrand™ 4014/1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11749777
  • 31.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verchromter Stahlbrenner
  • Sockel aus Gusseisen
  • Gasregelung über Nadelventil
  • Zur Verwendung mit Erdgas oder Butan/Propan
Spezifikation
Spezifikation
Bunsenbrenner
Verbraucht 24 l/h
5 mm
Tétine-Verbinder
Butan, Propan, Flüssiggas
3 mm
88 mm
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gasbunsenbrenner mit T-Verbindungsstück, naturfarben > Höhe: 88 mm