Learn More
Thermo Scientific™ Medienröhrchen mit gepuffertem Peptonwasser (ISO)
Bereiten Sie Lebensmittelproben vor der Isolierung von Salmonellen-Arten mit vorbereiteten Medienröhrchen vor.
Marke:  Thermo Scientific™ TV5013D
103.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11933152
  • 107.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bereiten Sie Lebensmittelproben vor der Isolierung von Salmonella-Arten mit Thermo Scientific™ gepuffertem Peptonwasser (ISO) in vorbereiteten Medienröhrchen vor. Gepuffertes Peptonwasser (ISO) ist ein nicht-selektives Voranreicherungsmedium für die Anreicherung von Salmonella-Arten aus Lebensmitteln und zugehörigen Proben.
Gepuffertes Peptonwasser (ISO) ist ein Voranreicherungsbouillon, der vor der selektiven Anreicherung in MKTTn Bouillon (Artikel-Nr. TV5065E) und RVS Medium (Artikel-Nr. TV5036E) zur Isolierung von Salmonella-Arten aus Lebensmitteln gemäß ISO 6579:20021 verwendet werden kann.
In der Testprobe können niedrige Anzahlen und/oder nicht tödlich verletzte Salmonellen vorhanden sein. Die Voranreicherung in gepuffertem Peptonwasser (ISO) ermöglicht den Zellen Zeit für die Reparatur und Vermehrung, bevor sie in selektive Kultur eingeführt werden, die die Chancen für die Gewinnung von Salmonellen aus der Probe verbessert.
Die Testprobe wird dem gepufferten Peptonwasser (ISO) im Verhältnis 1:10 hinzugefügt und bei 37 °C ± 1 °C 18 Stunden + 2 Stunden inkubiert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elfenbeinfarben, transparent
Gepuffertes Peptonwasser
Deutschland
9 mL
50 Fläschchen in einem Karton
2 bis 25 °C
Tube
Mikrobiologische Medien
9 ± 0,5 ml
50/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6255127 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2025 Catalog NumberTV5013D
Chargennummer6248861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog NumberTV5013D
Chargennummer6246064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog NumberTV5013D
Chargennummer6241727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog NumberTV5013D
Chargennummer6239010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberTV5013D
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Medienröhrchen mit gepuffertem Peptonwasser (ISO) >
Für In-vitro-Diagnostik.