Learn More
Pufferlösung pH 9.225, BS-formuliert, Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 1303-96-4 |
Farbe | Nicht gekennzeichnet |
pH | 9.225 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 1 L |
Verpackung | Kunststoffbehälter |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BS Buffer Solution pH 9.225
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 9.225, BS-formuliert, Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur