Learn More
Pufferlösung pH 6.87, BS-formuliert, Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10695682
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pufferlösung pH 6.87, BS-formuliert, Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10695682
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
Artikelnummer. 10695682
Marke: Fisher Chemical J/2845/15
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
MDL-Nummer 282720
Verpackung Kunststoffbehälter
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 6.87 BS formulated
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 6.87, BS-formuliert, Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >