Learn More
Pufferlösung pH 2,00 (Glycin), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10578040
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pufferlösung pH 2,00 (Glycin), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10578040
1 l
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
Artikelnummer. 10578040
Marke: Fisher Chemical J/2800/15
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Pufferlösung pH 2,00 (Glycin), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 217672
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 2
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 2 (glycine) Standard Buffer Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    17
    Stunden
    13
    Minuten
    27
    Sekunden
    23
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 2,00 (Glycin), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™ >