Learn More
Farbcodierte, konzentrierte Pufferlösung pH 7.00 (Phosphat), gelb, NIST-Standard für pH-Messungen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10609643
Farbcodierte, konzentrierte Pufferlösung pH 7.00 (Phosphat), gelb, NIST-Standard für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10609643
1 Ampule
Click to view available options
Menge:
1 Ampule
6 Ea.
Artikelnummer. 10609643
Marke: Fisher Chemical J/2855C/05
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 81857
Spezifikation
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 Ampule
Verpackung Ampulle
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Farbcodierte, konzentrierte Pufferlösung pH 7.00 (Phosphat), gelb, NIST-Standard für pH-Messungen, Fisher Chemical >