Learn More
Farbcodierte, konzentrierte Pufferlösung pH 7.00 (Phosphat), gelb, NIST-Standard für pH-Messungen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10498020
Farbcodierte, konzentrierte Pufferlösung pH 7.00 (Phosphat), gelb, NIST-Standard für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10498020
6 Ea.
Click to view available options
Menge:
1 Ampule
6 Ea.
Artikelnummer. 10498020
Marke: Fisher Chemical J/2855C/90
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 81857
Spezifikation
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssig
Menge 6 Ea.
Verpackung Ampulle
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2528161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberJ/2855/15,J/2855C/90
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Farbcodierte, konzentrierte Pufferlösung pH 7.00 (Phosphat), gelb, NIST-Standard für pH-Messungen, Fisher Chemical >