Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18-HPLC-Säulen
Zur Verwendung für hochauflösende Trypton-Analyse, Analyse von natürlichem und synthetischem Peptid. Die hohe Ladekapazität ist außergewöhnlich für geringe Mengen von Peptiden in komplexen Proteomik-Proben.
Marke: Thermo Scientific™ 160323
Beschreibung
Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18-LC-Säulen verfügen über eine hohe Beladungskapazität und eignen sich hervorragend für die Analyse schwach konzentrierter Peptide in komplexen proteomischen Proben. PepMap LC-Säulen bieten verschiedene Längen für die schnelle oder hochauflösende Peptidtrennung.
Speziell für hochauflösende Peptidtrennungen entwickelt und für alle ESI-MS oder MALDI-MS Applikationen geeignet, einschliesslich Peptid-Mapping bei dem der weite Bereich an Formaten eine maximale Auflösung (Auffindung) oder höheren Durchsatz (Valdierung) ermöglicht. Aufgrund der hohen Beladungskapazität sind Acclaim PepMap Säulen ideal für die Analyse von seltenen Peptiden in komplexen proteomischen Proben geeignet.--Lieferbar in UHPLC kompatibler Konfiguration mit 5, 3 und 2μm Partikeln mit NanoViper fingertight Fittingen zur einfachen Säuleninstallation mit Null Totvolumen
--Hohe Auflösung bei Proteinanalysen, Biomarker-Auffindung und Systembiologie
--Höchste Empfindlichkeit in der LC-MS aufgrund der einzigartigen Beladbarkeit
--Minimierte Ionen-Unterdrückung für TFA-freie LC-MS
--Ideal für ESI-MS oder MALDI-MS Applikationen
--Höchste Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
--Einfach anwendbare miniaturisierte HPLC auf Spitzenniveau
Die monolithischen PepSwift / ProSwift Säulen wurden für hochauflösende LC-MS Analysen bei der Proteinbestimmung, Biomarker-Auffindung und Systembiologie entwickelt. Auf Basis eines Polystyrol-Divinylbenzen-Copolymers bietet die monolitische Struktur, die einen höheren Massenaustausch und schneller Trennungen erlaubt, eine hochwertige Alternative zu traditionellen Mikropartikel-Sorbentien. Mit diesen Säulen können hochempfindliche Proteomstudien und Biotechanwendungen einfach durchgeführt werden.
Phase: Acclaim PepMap100 C18, 100Å
Partikelgrösse: 5μm
L/Φ Innen: 150/0,075mm
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Analysesäule |
0.075 mm | |
7250 psi (500 bar) | |
2 bis 8 | |
450 m²/g | |
L1 | |
nanoLC | |
15% | |
Ja | |
Quarzglas |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.