Learn More
BUCHI Destillationsspinnen zur Destillation mit fünf Kolben
Verarbeiten Sie bis zu 5 Proben in einem einzigen parallelen Verdampfungsprozess
Marke: BUCHI 001333
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 5 Positionen
- Fasst zylindrische Kolben der Größen 50 oder100 ml
- STJ29/32 oder24/40
Spezifikation
Destillationsspinne | |
5-Kolben-Destillation | |
29,2/32 | |
100 mL |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Destillationsspinnen zur Destillation mit fünf Kolben > Destillationsspinne; mit 5x100 ml-Kolben; STJ29.2/32
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur