Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(Sulfosuccinimidyl)Suberat)
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit BS3; besteht aus Sulfo-NHS-Ester-Gruppen, die durch einen wasserlöslichen Spacerarm von 11,4 A getrennt sind, der für die Vernetzung von Zelloberflächenproteinen geeignet ist.
230.00 CHF - 2415.00 CHF
Specifications
Cleavable | Nein |
---|---|
Molekulargewicht | 572.43 |
PEGyliert | Nein |
Löslichkeit | Wasser |
Produkttyp | Crosslinker |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
11841245
|
Thermo Scientific™
21585 |
8 x 2 mg | N/A | |||||||
16091992
|
Thermo Scientific™
A39266 |
10 x 2 mg |
248.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10249963
|
Thermo Scientific™
21580 |
50 mg |
324.00 CHF
50 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10075843
|
Thermo Scientific™
21586 |
1 g |
2415.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) ist Bis(sulfosuccinimidyl)suberat, ein homobifunktionaler, wasserlöslicher, nicht spaltbarer und nicht membrangängiger Amin-Amin-Crosslinker.
Leistungsmerkmale:
- Vernetzung von Zelloberflächenproteinen vor Zelllyse und Immunpräzipitation
- Identifizierung von Rezeptor-Ligand-Wechselwirkungen durch chemische Vernetzung
- “Fixieren” von Proteinwechselwirkungen zur Identifizierung von schwachen oder transienten Proteininteraktionen
- Identifizierung von Wechselwirkungen benachbarter Proteine
- Proteinvernetzung zur Herstellung von Biokonjugaten über Einzelschritt-Reaktionen
- Immobilisierung von Proteinen auf aminbeschichteten Oberflächen
Specifications
Nein | |
Nein | |
Crosslinker |
572.43 | |
Wasser |