Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(Sulfosuccinimidyl)Suberat)
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit BS3; besteht aus Sulfo-NHS-Ester-Gruppen, die durch einen wasserlöslichen Spacerarm von 11,4 A getrennt sind, der für die Vernetzung von Zelloberflächenproteinen geeignet ist.
Marke:  Thermo Scientific™ A39266
165.34 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16091992
  • 248.00 CHF / 10 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) ist Bis(sulfosuccinimidyl)suberat, ein homobifunktionaler, wasserlöslicher, nicht spaltbarer und nicht membrangängiger Amin-Amin-Crosslinker.
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester (beide Enden)
  • Reaktivität auf: Aminogruppen (primäre Amine)
  • Aminreaktiver Sulfo-NHS-Ester reagiert schnell mit allen Molekülen, die primäre Amine enthalten
  • Wasserlöslich; im Gegensatz zu DSS
  • Membranundurchlässig: ermöglicht Markierung von Zelloberflächen
  • Hochreines Reagenz in kristalliner Form kann zur Herstellung von hochreinen vernetzten Konjugaten verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Amin
572,43
11,4 Å
Nein
No-Weigh™, Pierce™
Homobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
10 x 2 mg
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Vernetzer
Nein
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
Sulfo-NHS-Ester
Fest
Wasser
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL400193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberA39266
ChargennummerZJ399921 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA39266
ChargennummerZJ392978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA39266
ChargennummerZJ394441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA39266
ChargennummerZJ390743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA39266
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BS3 (bis(Sulfosuccinimidyl)Suberat) > 10 x 2 mg