Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(Sulfosuccinimidyl)Suberat)
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit BS3; besteht aus Sulfo-NHS-Ester-Gruppen, die durch einen wasserlöslichen Spacerarm von 11,4 A getrennt sind, der für die Vernetzung von Zelloberflächenproteinen geeignet ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 21585
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11841245
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) ist Bis(sulfosuccinimidyl)suberat, ein homobifunktionaler, wasserlöslicher, nicht spaltbarer und nicht membrangängiger Amin-Amin-Crosslinker.
Leistungsmerkmale:
  • Vernetzung von Zelloberflächenproteinen vor Zelllyse und Immunpräzipitation
  • Identifizierung von Rezeptor-Ligand-Wechselwirkungen durch chemische Vernetzung
  • “Fixieren” von Proteinwechselwirkungen zur Identifizierung von schwachen oder transienten Proteininteraktionen
  • Identifizierung von Wechselwirkungen benachbarter Proteine
  • Proteinvernetzung zur Herstellung von Biokonjugaten über Einzelschritt-Reaktionen
  • Immobilisierung von Proteinen auf aminbeschichteten Oberflächen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-zu-Amin
Bis(sulfosuccinimidyl)-suberat; fest
572.43
28 ml typische 1X (1 mM) Reaktionslösung (insgesamt) oder 8 einzelne Anwendungen
8 x 2 mg
Crosslinker
Nein
Nein
Nein
11.4 Å
Wasser