Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer nach BS 718 für Mineralöl, aus Natronglas, Serie M 50 SP
Petroleum-Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.600 bis 0.650 g/ml
23.05 CHF - 30.55 CHF
Spezifikation
Menge | Gehäuse 1Pack |
---|---|
Typ | M50 SP Petroleumdichtewasserzähler |
Genauigkeit | 0,001g/mL |
Schritten | 0,001 g/mL |
Zertifizierung/Konformität | ISO 387, ISO 649 |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12811478
|
Brannan™
10/451/0 |
0,650 bis 0,700 g/ml | N/A | |||||||
12831478
|
Brannan™
10/453/0 |
0,750 bis 0,800 g/ml | N/A | |||||||
12821478
|
Brannan™
10/452/0 |
0,700 bis 0,750 g/ml | N/A | |||||||
12841478
|
Brannan™
10/454/0 |
0,800 bis 0,850 g/ml | N/A | |||||||
12851478
|
Brannan™
10/455/0 |
0,850 bis 0,900 g/ml |
23.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12861478
|
Brannan™
10/456/0 |
0,900 bis 0,950 g/ml |
23.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12891478
|
Brannan™
10/459/0 |
1,050 bis 1,100 g/ml |
23.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Für Oberflächenspannung von 0.600 bis 0.650 g/ml Shot-Beladung, Länge 270 mm, Unterteilungen 0.001 g/ml, Genauigkeit ±0.0006 g/ml. Kalibriert bei 15 °C.Spezifikation
Gehäuse 1Pack | |
0,001g/mL | |
ISO 387, ISO 649 | |
Stahlschrot |
M50 SP Petroleumdichtewasserzähler | |
0,001 g/mL | |
270 mm | |
Für die Ölindustrie und gemäß IP 160 |