Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer nach BS 718 für Mineralöl, aus Natronglas, Serie M 50 SP
Petroleum-Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.600 bis 0.650 g/ml
Marke:  Brannan™ 10/451/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12811478
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Verfügbare Aktionen anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Für Oberflächenspannung von 0.600 bis 0.650 g/ml Shot-Beladung, Länge 270 mm, Unterteilungen 0.001 g/ml, Genauigkeit ±0.0006 g/ml. Kalibriert bei 15 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse 1Pack
0,001g/mL
ISO 387, ISO 649
Stahlschrot
0,650 bis 0,700 g/ml
M50 SP Petroleumdichtewasserzähler
0,001 g/mL
270 mm
Für die Ölindustrie und gemäß IP 160
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer nach BS 718 für Mineralöl, aus Natronglas, Serie M 50 SP > Bereich für relative Dichte:0,650 bis 0,700 g/ml