Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer nach BS 718 für Mineralöl, aus Natronglas, Serie M 50 SP
Petroleum-Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.600 bis 0.650 g/ml
Marke:  Brannan™ 10/455/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12851478
  • 23.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Oberflächenspannung von 0.600 bis 0.650 g/ml Shot-Beladung, Länge 270 mm, Unterteilungen 0.001 g/ml, Genauigkeit ±0.0006 g/ml. Kalibriert bei 15 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse 1Pack
0,001g/mL
ISO 387, ISO 649
Stahlschrot
0,850 bis 0,900 g/ml
M50 SP Petroleumdichtewasserzähler
0,001 g/mL
270 mm
Für die Ölindustrie und gemäß IP 160
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer nach BS 718 für Mineralöl, aus Natronglas, Serie M 50 SP > Bereich für relative Dichte:0,850 bis 0,900 g/ml