Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718 M100, Sodaglas
Zur Angabe der gemessenen relativen Dichte einer Flüssigkeit im Verhältnis zu Wasser. Brannan™ BS 718 M100 Dichte-Hydrometer werden aus Natronglas mit Stahlkies als Ballast sowie aus synthetischem Wachsharz gefertigt.
20.45 CHF - 24.90 CHF
Spezifikation
Menge | 1/Packung |
---|---|
Typ | M100 Hydrometer zur Dichtemessung |
Genauigkeit | 0.002 g/ml |
Schritten | 0,002 g/mL |
Zertifizierung/Konformität | ISO 387, ISO 649 |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12869197
|
Brannan™
10/401/0 |
0,700 bis 0,800 g/ml | Kunststoff-Schutzröhrchen |
20.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12879197
|
Brannan™
10/402/0 |
0,800 bis 0,900 g/ml | Kunststoff-Schutzröhrchen |
20.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12889197
|
Brannan™
10/403/0 |
0,900 bis 1,000 g/ml | Kunststoff-Schutzröhrchen |
24.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12809207
|
Brannan™
10/405/0 |
1,100 bis 1,200 g/ml | Kunststoff-Schutzröhrchen |
23.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12819207
|
Brannan™
10/406/0 |
1,200 bis 1,300 g/ml | Kunststoff-Schutzröhrchen |
21.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser.Die Brannan™ BS 718 M100 Hydrometer zur Dichtemessung bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
- BS 718: 1991 ist allgemein an ISO 387 und ISO 649 angeglichen
- Mit einer Bereichsspanne von 0.100 g/ml
- Lieferbar für eine Vielzahl an relativen Dichtebereichen
- Eingestellt bei 20 °C
- Ein schützendes Kunststoffröhrchen ist im Lieferumfang enthalten
- Lieferbar für sowohl geringe als auch mittlere Oberflächenspannung
- 250 mm lang
- Trennung alle 0.002 g/ml
Spezifikation
1/Packung | |
0.002 g/ml | |
ISO 387, ISO 649 | |
Kunststoff-Schutzröhrchen |
M100 Hydrometer zur Dichtemessung | |
0,002 g/mL | |
250 mm | |
Stahlschrot |