Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718 M100, Sodaglas
Zur Angabe der gemessenen relativen Dichte einer Flüssigkeit im Verhältnis zu Wasser. Brannan™ BS 718 M100 Dichte-Hydrometer werden aus Natronglas mit Stahlkies als Ballast sowie aus synthetischem Wachsharz gefertigt.
Marke: Brannan™ 10/405/0
Beschreibung
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser.Die Brannan™ BS 718 M100 Hydrometer zur Dichtemessung bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
- BS 718: 1991 ist allgemein an ISO 387 und ISO 649 angeglichen
- Mit einer Bereichsspanne von 0.100 g/ml
- Lieferbar für eine Vielzahl an relativen Dichtebereichen
- Eingestellt bei 20 °C
- Ein schützendes Kunststoffröhrchen ist im Lieferumfang enthalten
- Lieferbar für sowohl geringe als auch mittlere Oberflächenspannung
- 250 mm lang
- Trennung alle 0.002 g/ml
Spezifikation
1/Packung | |
0.002 g/ml | |
ISO 387, ISO 649 | |
Kunststoff-Schutzröhrchen | |
1,1 bis 1,2 g/ml | |
1,100 bis 1,200 g/ml |
M100 Hydrometer zur Dichtemessung | |
0,002 g/ml | |
250 mm | |
Stahlschrot | |
Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |