Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718 M100, Sodaglas
Zur Angabe der gemessenen relativen Dichte einer Flüssigkeit im Verhältnis zu Wasser. Brannan™ BS 718 M100 Dichte-Hydrometer werden aus Natronglas mit Stahlkies als Ballast sowie aus synthetischem Wachsharz gefertigt.
Marke:  Brannan™ 10/403/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12889197
  • 24.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser.Die Brannan™ BS 718 M100 Hydrometer zur Dichtemessung bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
  • BS 718: 1991 ist allgemein an ISO 387 und ISO 649 angeglichen
  • Mit einer Bereichsspanne von 0.100 g/ml
  • Lieferbar für eine Vielzahl an relativen Dichtebereichen
  • Eingestellt bei 20 °C
  • Ein schützendes Kunststoffröhrchen ist im Lieferumfang enthalten
  • Lieferbar für sowohl geringe als auch mittlere Oberflächenspannung
  • 250 mm lang
  • Trennung alle 0.002 g/ml
Spezifikation
Spezifikation
1/Packung
0.002 g/ml
ISO 387, ISO 649
Kunststoff-Schutzröhrchen
Angepasst für eine niedrige Oberflächenspannung
M100 Hydrometer zur Dichtemessung
0,002 g/mL
250 mm
Stahlschrot
0,900 bis 1,000 g/ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718 M100, Sodaglas > Bereich für relative Dichte:0,900 bis 1,000 g/ml