Learn More
Brom, 1 M-Lösung in Trimethylphosphat, Thermo Scientific Chemicals
95.27 CHF - 401.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromine |
---|---|
Namenshinweis | 1M Solution in trimethyl Phosphate |
CAS | 7726-95-6, 512-56-1 |
Summenformel | Br |
Strukturformel | Br2 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11954071
|
Thermo Scientific Acros
428721000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
95.27 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11964071
|
Thermo Scientific Acros
428728000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Bromine | |
7726-95-6, 512-56-1 | |
Br2 | |
15,1401 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
79.91 | |
CHEBI:29224 | |
ACS-Reagenz | |
1.3070g/mL |
1M Solution in trimethyl Phosphate | |
Br | |
113°C | |
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish | |
[Br-] | |
24408 | |
159.8 | |
1.307 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann genetische Defekte verursachen.
Kann vermutlich Krebs erzeugen
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Tödlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-778-1
- Bromine, 1M solution in trimethyl phosphate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.