Learn More
Brom, 1 M-Lösung in Trimethylphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 428721000
94.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11954071
  • 95.27 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
58.7°C
-7.2°C
7726-95-6, 512-56-1
Br
113°C
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
[Br-]
79.91
CHEBI:29224
ACS-Reagenz
1.307
Bromine
1M Solution in trimethyl Phosphate
100 mL
Br2
15,1401
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Molekulares Brom
24408
159.8
AcroSeal™ Glasflasche
1.3070g/mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0360365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number428721000,428728000
ChargennummerJ16L25A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number428721000
ChargennummerE31M22A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number428721000
ChargennummerK22K14A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number428721000
ChargennummerG07K18A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number428721000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brom, 1 M-Lösung in Trimethylphosphat, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml, AcroSeal-Glasflasche