Learn More
Brom, 1 M-Lösung in Trimethylphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 428728000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11964071
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bromine
7726-95-6, 512-56-1
Br
113°C
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
[Br-]
79.91
CHEBI:29224
ACS-Reagenz
1.307
1M Solution in trimethyl Phosphate
800 mL
Br2
15,1401
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Bromid
24408
159.8
AcroSeal™ Glasflasche
1.3070g/mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brom, 1 M-Lösung in Trimethylphosphat, Thermo Scientific Chemicals > 800 ml; AcroSeal Glasflasche