Learn More
Bromfenac Natriumsalz, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 17525565
Zum Warenkorb hinzufügen
Bromfenac Natriumsalz, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525565
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 17525565
Marke: Thermo Scientific Acros 468920010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 91714-93-1
Summenformel C15H11BrNNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 356.15
MDL-Nummer MFCD03701673
InChI-Schlüssel HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natrium-2-[2-amino-3-(4-brombenzoyl)phenyl]acetat
SMILES [Na+].NC1=C(CC([O-])=O)C=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromfenac sodium
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Farbe Gelb bis orange
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bromfenac Natriumsalz, Thermo Scientific™ >