Learn More
Bromfenac Natriumsalz, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 17535565
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bromfenac Natriumsalz, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17535565 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 17535565
Marke: Thermo Scientific Acros 468922500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 91714-93-1
Summenformel C15H11BrNNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 356.15
MDL-Nummer MFCD03701673
InChI-Schlüssel HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natrium-2-[2-amino-3-(4-brombenzoyl)phenyl]acetat
SMILES [Na+].NC1=C(CC([O-])=O)C=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromfenac sodium
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe Gelb bis orange
Menge 250 mg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bromfenac Natriumsalz, Thermo Scientific™ >