Learn More
Fisherbrand™ X5 TEST TUBE HOLDER BRASS WITH WOODEN HANDLE FOR
Für Röhrchen mit einem Durchmesser von bis zu 45 mm.
Marke:  Fisherbrand™ Z5804
Artikelnummer. 13068423
  • 33.50 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Holzgriff
  • Gesamtlänge 225 mm
  • Optimal für allgemeine Laborarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Für Röhrchen mit einem Durchmesser von 45 mm
Je 1
Messing
Mit Holzgriff
225 mm
Reagenzglashalter
Name des Produkts
Fisherbrand™ X5 TEST TUBE HOLDER BRASS WITH WOODEN HANDLE FOR > Material:Messing