Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPXH Serie
Statten Sie Ihr Labor mit einem klassischen, beheizten Reinigungsbad aus, das eine gleichbleibende Ultraschallleistung bietet, selbst wenn sich die Beladung ändert. Die Ultraschallbäder zur Tischaufstellung der Serie CPXH von Branson sind robust konstruiert und garantieren einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre.
1165.00 CHF - 3965.00 CHF
Spezifikation
Material Kunststoffgehäuse, Edelstahltank
Zeitschaltuhr 90 min
Frequenz 40 kHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung
Gewährleistung 2 Jahre
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
13473609
Unterlagen ansehen
Branson Ultrasonics™
CPX-952-138R
CPX1800H-E 1.9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.) 230/240 V
1165.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13413619
Unterlagen ansehen
Branson Ultrasonics™
CPX-952-238R
CPX2800H-E 2.8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in.) 230/240 V
1415.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 20-06-2025
Add to basket
13453619
missing translation for 'viewDocuments'
Branson Ultrasonics™
CPX-952-338R
CPX3800H-E 5.7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in.) 230/240 V
2110.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 02-07-2025
Add to basket
13493619
missing translation for 'viewDocuments'
Branson Ultrasonics™
CPX-952-538R
CPX5800H-E 9,5 l 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in.) 230/240 V
2495.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 04-07-2025
Add to basket
13443629
missing translation for 'viewDocuments'
Branson Ultrasonics™
CPX-952-838R
CPX8800H-E 20,8 l 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in.) 230/240 V
3965.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 20-06-2025
Add to basket
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
Kunststoffgehäuse, Edelstahltank
40 kHz
2 Jahre
90 min
Reinigung
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPXH Serie