Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPXH Serie
Statten Sie Ihr Labor mit einem klassischen, beheizten Reinigungsbad aus, das eine gleichbleibende Ultraschallleistung bietet, selbst wenn sich die Beladung ändert. Die Ultraschallbäder zur Tischaufstellung der Serie CPXH von Branson sind robust konstruiert und garantieren einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre.
Brand:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-838R
 View more versions of this product
Product Code. 13443629
  • 3965.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Explore more special offers
Add to basket
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
LCD
90 min
230/240 V
20,8 l
Reinigung
CPX8800H-E
11,8 kg
Kunststoffgehäuse, Edelstahltank
40 kHz
5,5 gal.
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in.)
Tankdeckel und Abfluss
26 lb.
2 Jahre
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPXH Serie > CPX8800H-E; 230/240 V; Kapazität: 20,8 l; 59,6 L x 46,6 B x 39,1 mm H