Learn More
BRAND™ PCR-Platten mit niedrigem Profil und Stehrand
Die Konstruktion aus hochwertigen, reinen Kunststoffen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. Für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen.
Marke: BRAND™ 781378
355.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24286" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Frei von DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren.
- Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher, präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
- Flache Platten mit Rand von BRAND sind mit vielen wichtigen Thermocyclern kompatibel, darunter BIORAD™ CFX 96, Agilent AriaMx, Amersham, Beckman™ CEQ, PEQLAB™, Techne™ TC-412, PCRmax, Flexi, Eppendorf™ Mastercycler™ und andere Systeme
- Weiße PCR-Platten sind einheitlich mit Titandioxid (TiO2) gefärbt und haben glatte Oberflächen, um die Reflexion des Fluoreszenzsignals zu optimieren.
Spezifikation
No Barcode | |
DNA, DNase, RNase-free | |
8 x 12 | |
Bagged | |
Single-use | |
Thermal Cyclers | |
Kunststoff | |
96 | |
Non-treated | |
Ja | |
Plates only | |
Niedrige Höhe |
Untreated | |
Standard | |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
qPCR 96-well plate | |
Fully skirted | |
0.15 mL | |
Non-sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
qPCR | |
50 | |
Ja |
Videos
-
Brand - Selecting a PCR plate