Learn More
BRAND™ PCR-Platten mit Standardprofil und halbhohem Stehrand
Die Konstruktion aus hochwertigen, reinen Kunststoffen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. Für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen.
Marke: BRAND™ 781376
208.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24286" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Frei von DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren.
- Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher, präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
- Standardplatten und Platten mit niedrigem Profil von BRAND sind mit den meisten wichtigen Thermocycler-Marken kompatibel, einschließlich Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT und 7500 Fast, BIORAD™ CFX96 und Eppendorf™ Mastercycler™ Systemen.
- Weiße PCR-Platten sind einheitlich mit Titandioxid (TiO2) gefärbt und verfügen über glatte Oberflächen zur Optimierung der Reflexion des Fluoreszenzsignals.
Spezifikation
No Barcode | |
DNA, DNase, RNase-free | |
8 x 12 | |
Bagged | |
Single-use | |
Thermal Cyclers | |
Kunststoff | |
96 | |
Non-treated | |
Ja | |
Plates only | |
Standard |
Untreated | |
Standard | |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
qPCR 96-well plate | |
Semi-skirted | |
0.20 mL | |
Non-sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
qPCR | |
50 | |
Ja |