Learn More
BRAND™ PCR-Platten mit niedrigem Profil und halbhohem, erhabenem Stehrand
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus hochwertigen, reinen Kunststoffen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. Für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen.
Marke:  BRAND™ 781374
254.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15614007
  • 262.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Frei von DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren.
  • Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher, präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
  • Standardplatten und Platten mit niedrigem Profil von BRAND sind mit den meisten wichtigen Thermocycler-Marken kompatibel, einschließlich Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT und 7500 Fast, BIORAD™ CFX96 und Eppendorf™ Mastercycler™ Systemen.
  • Weiße PCR-Platten sind einheitlich mit Titandioxid (TiO2) gefärbt und verfügen über glatte Oberflächen zur Optimierung der Reflexion des Fluoreszenzsignals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PCR-Platten mit niedrigem Profil und halbhohem, erhabenem Stehrand > Weiß