Learn More
BRAND™ seripettor™ pro Flaschenaufsatzspender
Für die Handhabung eines breiteren Spektrums an Flüssigkeiten im Vergleich zu normalen Seripettoren
378.00 CHF - 492.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Seripettor Pro Flaschenaufsatzspender
Genauigkeit ≤± 1.2 %
Dichte Bis zu 2,2 g/cm3
Enthält Dosierkanüle, Teleskop-Ansaugrohr, Ersatz-Dosiereinheit, Befestigungswerkzeug, Polypropylen-Adapter GL mit 45/33 mm- und 45 GL/38 mm-Gewinde, Gebrauchsanleitung
Präzision ≤ 0.2 %
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Schritten Viskositätsbewertung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Schritten Viskositätsbewertung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10446403
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4720450
2,5 bis 25 ml 38 ml 75 mm2/s
492.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10588153
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4720440
1 bis 10 ml 0,2 ml 150 mm2/s
378.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10419894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
4720420
0,2 bis 2 ml 0,04 mL 1000 mm2/s
378.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die einfach austauschbare Dosiereinheit für Wischversiegelung ist besonders geeignet für Flüssigkeiten, die zum Kristallisieren neigen
  • Eine schnell austauschbare Kassette macht die Wartung kinderleicht und vermindert die Wartungskosten pro Lebenszyklus
  • Pumpeinheit mit korrosionsbeständiger Feder verfügt über eine undurchsichtige Manschette oben, die Flüssigkeiten vor UV-Licht während der Dosierung schützt
  • Einstellbarer Teleskopbefüllungsschlauch für eine Vielzahl von Flaschen ohne Schliff
  • Sicherheitskappe mit Gewinde kann mit einer schnellen Drehung aufgesetzt und entfernt werden
  • Kolben mit Federmechanismus erlaubt eine einhändige, halbautomatische Bedienung
Zu den für den seripettor pro nicht geeigneten Flüssigkeiten gehören u. a.:
  • Flusssäure oder andere Chemikalien, die Polyethylen hoher Dichte, PTFE, ETFE, FEP, PFA, Aluminium-Keramik, Platin-Iridium und Borosilikatglas angreifen
  • Kohlenstoffdisulfid
  • Dichte größer als 2.2 g/cm
  • Viskosität größer als 300 mm2/s (2 ml-Gerät), 150 mm2/s (10 ml-Gerät), 75 mm2/s (25 ml-Gerät)
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
Die Temperatur des Geräts und Reagenzien muss zwischen 59 und 104 °F (15 und 40 °C) liegen.
Agarmedium 140 °F (60 °C).
Bestellinformation
Austauschbare Kolben und Zylinder sind aus Sicherheitsgründen fest als Modul angeschlossen. Bei Schäden an Kolben, Zylinder oder Dichtung kann das Modul innerhalb von Sekunden ohne Hilfsmittel ausgetauscht werden.
Spezifikation
Spezifikation
Seripettor Pro Flaschenaufsatzspender
Bis zu 2,2 g/cm3
≤ 0.2 %
15°bis 40 °C
1 Jahr
≤± 1.2 %
Dosierkanüle, Teleskop-Ansaugrohr, Ersatz-Dosiereinheit, Befestigungswerkzeug, Polypropylen-Adapter GL mit 45/33 mm- und 45 GL/38 mm-Gewinde, Gebrauchsanleitung
59 bis 104 °F
Bis 500 mbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ seripettor™ pro Flaschenaufsatzspender