Learn More
BRAND™ seripettor™ pro Flaschenaufsatzspender
Für die Handhabung eines breiteren Spektrums an Flüssigkeiten im Vergleich zu normalen Seripettoren
Marke:  BRAND™ 4720450
340.41 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10446403
  • 492.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Jeder seripettor pro Flaschenaufsatzspender wird mit Ablassschlauch, Füllschlauch, Ersatz-Dosiereinheit, Montagewerkzeug, zwei Polypropylen-Adaptern (GL45/33 und GL45/38 ), Bedienungsanleitung und einer einjährigen Garantie geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Die einfach austauschbare Dosiereinheit für Wischversiegelung ist besonders geeignet für Flüssigkeiten, die zum Kristallisieren neigen
  • Eine schnell austauschbare Kassette macht die Wartung kinderleicht und vermindert die Wartungskosten pro Lebenszyklus
  • Pumpeinheit mit korrosionsbeständiger Feder verfügt über eine undurchsichtige Manschette oben, die Flüssigkeiten vor UV-Licht während der Dosierung schützt
  • Einstellbarer Teleskopbefüllungsschlauch für eine Vielzahl von Flaschen ohne Schliff
  • Sicherheitskappe mit Gewinde kann mit einer schnellen Drehung aufgesetzt und entfernt werden
  • Kolben mit Federmechanismus erlaubt eine einhändige, halbautomatische Bedienung
Zu den für den seripettor pro nicht geeigneten Flüssigkeiten gehören u. a.:
  • Flusssäure oder andere Chemikalien, die Polyethylen hoher Dichte, PTFE, ETFE, FEP, PFA, Aluminium-Keramik, Platin-Iridium und Borosilikatglas angreifen
  • Kohlenstoffdisulfid
  • Dichte größer als 2.2 g/cm
  • Viskosität größer als 300 mm2/s (2 ml-Gerät), 150 mm2/s (10 ml-Gerät), 75 mm2/s (25 ml-Gerät)
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
Die Temperatur des Geräts und Reagenzien muss zwischen 59 und 104 °F (15 und 40 °C) liegen.
Agarmedium 140 °F (60 °C).
Bestellinformation
Austauschbare Kolben und Zylinder sind aus Sicherheitsgründen fest als Modul angeschlossen. Bei Schäden an Kolben, Zylinder oder Dichtung kann das Modul innerhalb von Sekunden ohne Hilfsmittel ausgetauscht werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≤± 1.2 %
Bis zu 2,2 g/cm3
Dosierkanüle, Teleskop-Ansaugrohr, Ersatz-Dosiereinheit, Befestigungswerkzeug, Polypropylen-Adapter GL mit 45/33 mm- und 45 GL/38 mm-Gewinde, Gebrauchsanleitung
≤ 0.2 %
15°bis 40 °C
75 mm2/s
Seripettor Pro Flaschenaufsatzspender
2,5 bis 25 ml
38 ml
59 bis 104 °F
Bis 500 mbar
1 Jahr
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ seripettor™ pro Flaschenaufsatzspender > Bereich: 2.5 bis 25 ml