Learn More
BRAND™ seripettor™ pro Flaschenaufsatzspender
Für die Handhabung eines breiteren Spektrums an Flüssigkeiten im Vergleich zu normalen Seripettoren
Marke: BRAND™ 4720440
261.12 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Jeder seripettor pro Flaschenaufsatzspender wird mit Ablassschlauch, Füllschlauch, Ersatz-Dosiereinheit, Montagewerkzeug, zwei Polypropylen-Adaptern (GL45/33 und GL45/38 ), Bedienungsanleitung und einer einjährigen Garantie geliefert.
Beschreibung
Die einfach austauschbare Dosiereinheit für Wischversiegelung ist besonders geeignet für Flüssigkeiten, die zum Kristallisieren neigen
- Eine schnell austauschbare Kassette macht die Wartung kinderleicht und vermindert die Wartungskosten pro Lebenszyklus
- Pumpeinheit mit korrosionsbeständiger Feder verfügt über eine undurchsichtige Manschette oben, die Flüssigkeiten vor UV-Licht während der Dosierung schützt
- Einstellbarer Teleskopbefüllungsschlauch für eine Vielzahl von Flaschen ohne Schliff
- Sicherheitskappe mit Gewinde kann mit einer schnellen Drehung aufgesetzt und entfernt werden
- Kolben mit Federmechanismus erlaubt eine einhändige, halbautomatische Bedienung
Zu den für den seripettor pro nicht geeigneten Flüssigkeiten gehören u. a.:
- Flusssäure oder andere Chemikalien, die Polyethylen hoher Dichte, PTFE, ETFE, FEP, PFA, Aluminium-Keramik, Platin-Iridium und Borosilikatglas angreifen
- Kohlenstoffdisulfid
- Dichte größer als 2.2 g/cm
- Viskosität größer als 300 mm2/s (2 ml-Gerät), 150 mm2/s (10 ml-Gerät), 75 mm2/s (25 ml-Gerät)
- Dampfdruck bis zu 500 mbar
Agarmedium 140 °F (60 °C).
Bestellinformation
Austauschbare Kolben und Zylinder sind aus Sicherheitsgründen fest als Modul angeschlossen. Bei Schäden an Kolben, Zylinder oder Dichtung kann das Modul innerhalb von Sekunden ohne Hilfsmittel ausgetauscht werden.
Spezifikation
≤± 1.2 % | |
Bis zu 2,2 g/cm3 | |
Dosierkanüle, Teleskop-Ansaugrohr, Ersatz-Dosiereinheit, Befestigungswerkzeug, Polypropylen-Adapter GL mit 45/33 mm- und 45 GL/38 mm-Gewinde, Gebrauchsanleitung | |
≤ 0.2 % | |
15°bis 40 °C | |
150 mm2/s |
Seripettor Pro Flaschenaufsatzspender | |
1 bis 10 ml | |
0,2 ml | |
59 bis 104 °F | |
Bis 500 mbar | |
1 Jahr |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%