Learn More
BRAND™ Deepwell-Platten, Versiegelungsfolien
Sichere Abdichtung von Multiwellplatten. Die selbstklebende Dichtungsfolie für Mikrotiterplatten kann direkt auf die Platten geklebt und ohne teure Ausrüstung wieder entfernt werden. Sie kann auch mit einer harten Gummirolle aufgeklebt werden, um eine sichere und gleichmäßige Befestigung der Folie an der Platte zu gewährleisten.
Marke:  BRAND™ 701371
71.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10185763
  • 79.90 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einfaches Anbringen auf Platten und Entfernen ohne teures Werkzeug.
  • Das Auftragen mit einem Hartgummiroller gewährleistet eine sichere und gleichmäßige Verteilung des Films auf der Platte.
  • Versiegelungsfilme sind in verschiedenen Materialien lieferbar, die besonders für die Aufbewahrung, Immuno-Assays oder Zell- und Gewebekulturen geeignet sind:
    • Polyethylen
    • Polyester
    • Aluminium
    • Rayon
    • Polypropylen
    • Vinyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vinyl
50 Blätter
Lagerung, Fluoreszenzmessungen
Verschlussfolie
Name des Produkts
BRAND™ Deepwell-Platten, Versiegelungsfolien > Verschlussfolie; Vinyl; Zur Lagerung, Fluoreszenzmessungen