Learn More
BRAND™ 96-Well Deepwell-Platten
Diese Deepwell-Platten sind stapelbar zur einfachen Aufbewahrung.
139.00 CHF - 478.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Produkttyp | 96-Well Assay-Mikrotiterplatten |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Material | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Material | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10680763
|
BRAND™
701346 |
0,5 mL | Polypropylen | Runder Boden (U-Well) |
282.00 CHF
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10060072
|
BRAND™
701352 |
1,1 mL | Polystyrol | Runder Boden (U-Well) |
142.00 CHF
32 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10538971
|
BRAND™
701350 |
1,1 mL | Polypropylen | Runder Boden (U-Well) |
139.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10089910
|
BRAND™
701354 |
2,2 ml | Polypropylen | Quadratisch, flacher Boden (F-Well) |
174.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10493002
|
BRAND™
701355 |
0,3 mL | Polypropylen | Runder Boden (U-Well) |
478.00 CHF
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10688819
|
BRAND™
701340 |
1,2 ml | Polypropylen | Runder Boden (U-Well) |
229.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15613987
|
BRAND™
701342 |
1.2 mL | Polypropylene | Runder Boden (U-Well) |
184.00 CHF
1 Packung |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17871242
|
BRAND™
701347 |
1 ml | Polypropylen | Quadratisch, runder Boden (U-Well) |
249.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17881242
|
BRAND™
701348 |
2,2 mL | Polypropylen | Quadratisch, konischer Boden (V-Well) |
271.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die nicht sterile, 0.3 ml BRAND™ Deepwell-Platte hat einen quadratischen Boden und wird aus hochwertigem, reinem Polypropylen hergestellt
- Hervorragend geeignet für Hochdurchsatz-Screening (HTS), Assays, die eine Mutterplatte erfordern, Zell- und Gewebekulturen, Probenlagerung und vieles mehr
- Die Platte ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Phenolen, Chloroform und DMSO, und ist mit den meisten automatischen Probenehmern und automatisierten Liquid-Handling-Systemen kompatibel
- Die Platte hält Temperaturen bis -121 ºC stand und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen in Kühlräumen und für die Kryolagerung
- Die PP-Platte ist bei 250 ºF (121 ºC) für 20 Minuten autoklavierbar
- Die Wells sind in einem alphanumerischen Standardmuster beschriftet, um die Probenidentifizierung zu vereinfachen, und haben zur besseren Ausrichtung Kerben in den Ecken
Spezifikation
Standard | |
96-Well Assay-Mikrotiterplatten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ 96-Well Deepwell-Platten