Learn More
BRAND™ 96-Well Deepwell-Platten
Diese Deepwell-Platten sind stapelbar zur einfachen Aufbewahrung.
Marke: BRAND™ 701346
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BRAND™ Deepwell-Platten eignen sich hervorragend für die Probenlagerung, Hochdurchsatz-Screening-Assays (HTS), die eine Mutterplatte benötigen, Zell- und Gewebekulturen, immunologische Assays und andere Anwendungen.
- 96- oder 384-Wells, erhältlich in Volumina von 0,3 ml, 0,5ml, 1,1 ml und 2,2 ml.
- Hergestellt aus hochwertigem reinem Propylen (Polystyrol für 13-882-51).
- Polypropylen-Platten sind autoklavierbar und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Phenolen, Chloroform und DMS.
- Wählen Sie Polypropylen-Platten für den Kaltgebrauch und die Kryolagerung bis zu -80 °C/-112 °F.
- Die Wells sind in einem alphanumerischen Standardmuster beschriftet, um die Probenidentifizierung zu vereinfachen, und können zur einfachen Aufbewahrung gestapelt werden.
- Gekerbte Ecken erleichtern die Orientierung bei automatisierten Probenverarbeitungen und Liquid-Handling-Systemen.
- Zur Verwendung mit flexiblen Abdeckmatten oder selbstklebenden Verschlussfolien zur Reduzierung von Probenverdampfung und -kontamination.
Spezifikation
Standard | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
96 | |
Flexible Mattenabdeckungen oder selbstklebende Verschlussfolien zur Reduzierung von Probenverdampfung und -kontamination | |
U-Boden |
8 x 12 | |
96-Well Assay-Mikrotiterplatten | |
0,5 mL | |
Runder Boden (U-Well) | |
48 | |
48 Pk. |