Learn More
BRAND™ 96-Well Deepwell-Platten
Diese Deepwell-Platten sind stapelbar zur einfachen Aufbewahrung.
Marke:  BRAND™ 701342
178.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15613987
  • 184.00 CHF / 1 Packung
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • DNA-, DNase- und RNase-frei
  • 12x8-Konfiguration
  • Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen, wie High-Throughput Screening (HTS), Tests, die eine Mutterplatte, Zellkulturen und Gewebekulturen erfordern, serielle Verdünnungen, Reagenztransfer und Probenlagerung bis zu -80 °C
  • Deepwell-Platten werden nach ANSI/SLAS hergestellt
  • In 1 und 4 Zoll und stapelbar für einfache Lagerung
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Standard
    Autoklavierbar
    Polypropylene
    96
    Runder Boden (U-Well)
    Elevated Rim
    8 x 12
    Deep-well Plate
    1.2 mL
    Unsteril
    U-Boden
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    3 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer5140958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2025 Catalog Number701342
    Chargennummer5057417-10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number701342
    Chargennummer5057417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Catalog Number701342
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    BRAND™ 96-Well Deepwell-Platten > Beschreibung: Erhöhter Rand