Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullen- und Röhrchenetiketten
Der BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker für die Industrie ist ideal für Kunden geeignet, die zuverlässig hohe Volumen drucken müssen.
6879.60 CHF - 6885.00 CHF
Specifications
Displaytyp | Farbiger Touchscreen |
---|---|
Print Technology | Thermotransfer |
Breite (metrisch) | 252,00 mm |
Höhe (metrisch) | 288,00 mm |
Tiefe (metrisch) | 520,00 mm |
Product Code | Brand | Auflösung | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Auflösung | Price | Quantity & Availability | ||||||
17157021
|
Brady™
307652 |
300 dpi |
6879.60 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17167021
|
Brady™
307653 |
600 dpi |
6885.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Automatisieren Sie die Kennzeichnung von Ampullen und Röhrchen mit dem Applikator für Ampullen- und Röhrchenetiketten, der in weniger als 2 Sekunden Etiketten druckt und auf Ampullen und Röhrchen anbringt.
- Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady Workstation-Suite Basic Design geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.
Specifications
Farbiger Touchscreen | |
252,00 mm | |
520,00 mm | |
Monochrom | |
150,00 mm/s |
Thermotransfer | |
288,00 mm | |
520,00 x 252,00 x 288,00 mm | |
Das Peel-and-Present-Modul ist vorinstalliert. Im Lieferumfang enthalten sind ein Fläschchen-Etikettenapplikator, ein EU-Netzkabel, eine Brady Workstation Basic Suite, 2 leere Farbbandkerne, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Treiber, das Benutzerhandbuch in Sprachen, das Konfigurations-/Einstellungshandbuch in Englisch und ein gedrucktes Benutzerhandbuch in Englisch. | |
Netzteil |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullen- und Röhrchenetiketten