Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullen- und Röhrchenetiketten
Der BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker für die Industrie ist ideal für Kunden geeignet, die zuverlässig hohe Volumen drucken müssen.
Marke:  Brady™ 307653
6540.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24308" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17167021
  • 6885.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der industrielle BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker ist ideal für Kunden, die zuverlässige Drucke in hohen Volumen benötigen.
  • Automatisieren Sie die Kennzeichnung von Fläschchen und Röhrchen mit der Fläschchen-Etikettiervorrichtung, die in weniger als 2 Sekunden Etiketten druckt und auf Fläschchen und Röhrchen anbringt.
  • Dieser Drucker wird mit einer kostenlosen Brady WorkStation Basic Design Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Design professioneller Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Spezifikation
Farbiger Touchscreen
252,00 mm
520,00 mm
Monochrom
150,00 mm/s
Netzteil
Thermotransfer
288,00 mm
520,00 x 252,00 x 288,00 mm
Das Peel-and-Present-Modul ist vorinstalliert. Im Lieferumfang enthalten sind ein Fläschchen-Etikettenapplikator, ein EU-Netzkabel, eine Brady Workstation Basic Suite, 2 leere Farbbandkerne, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Treiber, das Benutzerhandbuch in Sprachen, das Konfigurations-/Einstellungshandbuch in Englisch und ein gedrucktes Benutzerhandbuch in Englisch.
600 dpi
I7100-600-P-EU-VLA
Name des Produkts
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullen- und Röhrchenetiketten > Auflösung: 600 dpi