Learn More
Brady™ Bradylink™ Sperrpfosten und Kette
This Bradylink™ Warning Post and Chain is made of colorful polystyrene and polyethylene and are a decorative alternative to metal posts.
Marke: Brady™ 092119
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
- Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
- Hollow base can be filled with sand for more stable application.
- Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
- Bases and tops are included.
Spezifikation
Warnpfosten und -kette | |
Schwarz | |
Bradylink Warning Posts | |
Traffic Control | |
1040 mm | |
6/Packung |
BRADYLINK WARNING POST SOLID BLACK -PAC | |
Polyethylen | |
3 in. | |
41 in. | |
Sockel und Oberteile |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Bradylink™ Sperrpfosten und Kette > Farbe:Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur