Learn More
Brady™ INDUSTRIAL STRGTH LOCKOUT STATION
Verschließbarer Kasten mit einem verstellbaren Ablagefach. (zusätzliche Fächer sind erhältlich 8129). Kann an der Wand montiert bzw. leicht transportiert werden. Sicherheitshinweise sind auf der Türinnenseite aufgedruckt. Der Inhalt der Station ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Marke: Brady™ 800123
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lockout-Schrank aus Metall
- Verschließbarer Kasten mit einem verstellbaren Ablagefach. (zusätzliche Fächer sind erhältlich 800129)
- Kann an der Wand montiert bzw. leicht transportiert werden
- Sicherheitshinweise sind auf der Türinnenseite aufgedruckt
- Inhalt nicht einbegriffen
Spezifikation
Verriegelungsstation für industrielle Anwendungen | |
Schwarz/Gelb | |
6 in. | |
Industrial Strength Lockout Station | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
76 mm | |
14 in. |
INDUSTRIAL STRENGTH LOCKOUT STATION | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
406 mm | |
152 x 406 x 355 mm | |
16 in. | |
Je 1 | |
406 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ INDUSTRIAL STRGTH LOCKOUT STATION > Farbe:Gelb, pulverbeschichtetes Metall
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur