Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenpfeile mit vordefiniertem Abstand
ToughStripe™ Bodenpfeile aus B-514-Polyester mit vorgegebenem Abstand eignen sich optimal zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen.
Marke: Brady™ 104527
Beschreibung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Das Klebeband kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
- Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen nach ANSI A 1264.2-2006 und OSHA 1910
Spezifikation
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 | |
Hoher Glanz | |
100/Packung | |
ToughStripe vordefinierte Formen | |
5 in. | |
130 °F | |
2 mil | |
50.8 mm | |
Arrow | |
50,80 x 127 mm | |
Bodenpfeile |
TS-50.80-514-PREARO-GR-RL | |
Polyester | |
Dauerhafte Gummierung | |
Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von wichtiger Schutzausrüstung und Ausgängen | |
127 mm | |
0 °F | |
2 in. | |
-18 °C bis 54 °C | |
0 °F bis 130 °F | |
Arrow | |
Grün |